Learn More
Acide acétique, glacial, 99,9985 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11335819
Click to view available options
Quantité:
25 ml
100 ml
500ml
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
Code produit. 11335819
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010994.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
L’acide acétique est utilisé comme solvant pour la purification et la production de nombreux composés chimiques, par exemple l’acétate de vinyle monomère. Il s’agit d’un réactif chimique important qui est principalement utilisé dans la production d’acétate de cellulose pour les pellicules photographiques, d’acétate de polyvinyle pour la colle à bois, les fibres synthétiques et les tissus. Il est utilisé comme agent de détartrage par les particuliers. En tant qu’additif alimentaire, il trouve son application en tant que condiment, dans la préservation des légumes et d’autres aliments et est également un régulateur d’acidité. En chimie analytique, pour l’estimation des substances faiblement alcalines telles que les amides organiques, de l’acide acétique glacial est utilisé. L’acide acétique est utilisé comme conservateur antimicrobien ou acidifiant dans une variété de produits alimentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid
Note relative au nom Glacial
pH 2,5
Point de fusion 16,6°C
Point d’ébullition 118,1°C
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2789
Merck Index 14,55
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,acetone,toluene and immiscible with carbon disulphide.
Poids de la formule 60.05
Pourcentage de pureté 99.9985%
Densité 1,049 g/ml
Quantité 500ml
Point d’éclair 40°C (104°F)
Odeur Âcre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,3721
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid, glacial
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetic acid