Learn More
Acide acétique, glacial, 99,9985 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11321598
Acide acétique, glacial, 99,9985 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11321598
100 ml
Click to view available options
Quantité:
25 ml
100 ml
500ml
Code produit. 11321598
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010994.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
L’acide acétique est utilisé comme solvant pour la purification et la production de nombreux composés chimiques, par exemple l’acétate de vinyle monomère. Il s’agit d’un réactif chimique important qui est principalement utilisé dans la production d’acétate de cellulose pour les pellicules photographiques, d’acétate de polyvinyle pour la colle à bois, les fibres synthétiques et les tissus. Il est utilisé comme agent de détartrage par les particuliers. En tant qu’additif alimentaire, il trouve son application en tant que condiment, dans la préservation des légumes et d’autres aliments et est également un régulateur d’acidité. En chimie analytique, pour l’estimation des substances faiblement alcalines telles que les amides organiques, de l’acide acétique glacial est utilisé. L’acide acétique est utilisé comme conservateur antimicrobien ou acidifiant dans une variété de produits alimentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic Acid, glacial
Note relative au nom Glacial
Point de fusion 16,6°C
Point d’ébullition 118,1°C
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2789
Merck Index 14,55
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,acetone,toluene and immiscible with carbon disulphide.
Poids de la formule 60.05
Pourcentage de pureté 99.9985%
Densité 1,049
Quantité 100 ml
Point d’éclair 40°C (104°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,3721
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX21K040 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/11/2024 Catalog Number010994.AP,010994.AC,010994.AE
Numéro de lotX21K041 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/11/2024 Catalog Number010994.AP,010994.AC,010994.AE
Numéro de lotZ01J007 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2024 Catalog Number010994.AP,010994.AC,010994.AE
Numéro de lotZ01I038 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2023 Catalog Number010994.AP,010994.AC,010994.AE
Numéro de lotX26H007 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010994.AP,010994.AC,010994.AE
Nom du produit
Acide acétique, glacial, 99,9985 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals >