Learn More
Acide acétique, glacial, J.T. Baker™ Code produit.: 10433191
Acide acétique, glacial, J.T. Baker™
Code produit. 10433191
500ml
Click to view available options
Quantité:
500ml
Code produit. 10433191
Marque: Avantor J.T.Baker 6903.0500
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic Acid
Note relative au nom Glacial
CAS 64-19-7
Point de fusion 16,6°C
Point d’ébullition 118°C
Plage de pourcentage du dosage 99 to 100%
Formule moléculaire C2H4O2
Numéro MDL MFCD00036152
Numéro UN 2789
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
Informations sur la solubilité Fully miscible in water
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Nom IUPAC iodochlorane
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Poids de la formule CH3COOH
Densité 1,05 g/cm3
Quantité 500ml
Limite d’explosion 4Vol% à 17Vol%
Point d’éclair 40°C
Température d’allumage 485°C
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide acétique, glacial, J.T. Baker™ >