Learn More
Acide acétique, qualité environnementale plus, 99,4 % min, Thermo Scientific™
Code produit. 11420181
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
Code produit. 11420181
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 038739.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid
pH 2.5
Point de fusion 16.6°C
Point d’ébullition 118.1°C
Numéro UN UN2789
Merck Index 14,55
Poids de la formule 60.05
Pourcentage de pureté ≤99.4%
Qualité Environmental Plus
Densité 1.049 g/mL
Quantité 500 mL
Point d’éclair 40°C (104°F)
Odeur Pungent
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3721