Learn More
Acide acétique, sel d’ammonium, Thermo Scientific Chemicals
81.51€ - 282.20€
Identifiants chimiques
CAS | 631-61-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H7NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 77.083 |
Clé InChI | USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4 |
CID PubChem | 517165 |
ChEBI | CHEBI:62947 |
Nom IUPAC | azanium ; acétate |
SMILES | CC(=O)[O-].[NH4+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11954901
|
Thermo Scientific Acros
219990500 |
50g | Flacon en plastique |
81.51€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11964901
|
Thermo Scientific Acros
219992500 |
250g | Flacon en plastique |
282.20€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLCIdentifiants chimiques
631-61-8 | |
77.083 | |
ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4 | |
CHEBI:62947 | |
CC(=O)[O-].[NH4+] |
C2H7NO2 | |
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N | |
517165 | |
azanium ; acétate |
Spécification
Acetic acid, ammonium salt | |
114,0°C | |
CH3CO2NH4 | |
Solubilité dans l’eau :1 480 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, légèrement soluble dans l’acétone, dans le méthanol :7,89 g/100mL (15°C) | |
CC(=O)[O-].[NH4+] | |
77.083 | |
CHEBI:62947 | |
98+% | |
136°C |
631-61-8 | |
C2H7NO2 | |
ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4 | |
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N | |
azanium ; acétate | |
517165 | |
77.08 | |
HPLC |
Sécurité et traitement
- Acetic acid, ammonium salt