Learn More
Acide acétique, sel d’ammonium, 98+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
57.06€ - 312.56€
Identifiants chimiques
CAS 631-61-8
Formule moléculaire C2H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 77.083
Numéro MDL MFCD00013066
Clé InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 517165
ChEBI CHEBI:62947
Nom IUPAC azanium ; acétate
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Consulter d'autres spécifications
Products 3
Product Code Brand Quantité Conditionnement Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantité Conditionnement Price Quantity & Availability  
10543961
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific
218365000
500 g Flacon en plastique
57.06€
500g
10772641
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
218360010
1kg Flacon en plastique
87.86€
1kg
10474795
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
218360050
5kg Récipient en plastique
312.56€
5kg
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique pour analyse
Specifications
Afficher plus
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • Acetic acid, ammonium salt
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Acide acétique, sel d’ammonium, 98+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals