Learn More
Acide acétique, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
88.90€ - 409.00€
Identifiants chimiques
CAS | 64-19-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.05 |
Numéro MDL | MFCD00036152 |
Clé InChI | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure |
CID PubChem | 176 |
ChEBI | CHEBI:15366 |
Nom IUPAC | iodochlorane |
SMILES | CC(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12664967
|
Thermo Scientific Acros
295310050 |
5 L | Récipient en plastique |
88.90€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12674967
|
Thermo Scientific Acros
295310250 |
25 L | Baril métallique |
409.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
64-19-7 | |
60.05 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
176 | |
iodochlorane |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure | |
CHEBI:15366 | |
CC(O)=O |
Spécification
Acetic acid | |
16,0°C à 16,5°C | |
99+% | |
CH3COOH | |
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
iodochlorane | |
176 | |
60.05 | |
Extra pur | |
40°C | |
1,048 |
64-19-7 | |
117,0°C à 118,0°C | |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
solubilité dans l’eau : miscible.Autres solubilités : miscible à l’alcool, au glycérol, à l’éther et au tétrachlorure de carbone, pratiquement insoluble dans le disulfure de carbone | |
CC(O)=O | |
60.05 | |
CHEBI:15366 | |
99+% | |
1,0480 g/ml | |
1,3700 à 1,3730 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Liquide et vapeurs inflammables.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
danger
- Acetic acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.