Learn More
Acide acétique, 99,8 %, pour la biochimie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3734297 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
Code produit. 10677112
Marque: Thermo Scientific Acros 148930010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Absorbance (pur), (pur) à 0 nm, 0,02 max. à 280 nm, 0,1 max. à 260 nm
Nom chimique ou matériau Acetic Acid
Note relative au nom For biochemistry
Point de fusion 16,0°C à 16,5°C
Point d’ébullition 117,0°C à 118,0°C
% min. CAS 99.75
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Formule linéaire CH3COOH
Numéro UN 2789
Beilstein 02, 96
Fieser 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12
Merck Index 15, 54
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible.Autres solubilités : miscible à l’alcool, au glycérol, à l’éther et au tétrachlorure de carbone, pratiquement insoluble dans le disulfure de carbone
Poids de la formule 60.05
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Biochimie
Densité 1,0480 g/ml
Quantité 1 L
Point d’éclair 40°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,3700 à 1,3730
Gravité spécifique 1,048
Tension de vapeur Tension de vapeur :1,52 kPa à 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetic acid