Learn More
Acide acétique, 99,8 %, pour la biochimie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10721974
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Absorbance (neat), (neat) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.1 max. at 260nm
Nom chimique ou matériau Acetic acid
Note relative au nom For biochemistry
Point de fusion 16.0°C to 16.5°C
Point d’ébullition 117.0°C to 118.0°C
% min. CAS 99.75
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Formule linéaire CH3COOH
Beilstein 02, 96
Fieser 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12
Merck Index 15, 54
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, glycerol, ether and, carbon tetrachloride, practically insoluble in carbon disulfide
Poids de la formule 60.05
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Biochimie
Densité 1.0480g/mL
Quantité 10 L
Point d’éclair 40°C
Spectre IR Authentic
Conditionnement Récipient en plastique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3700 to 1.3730
Gravité spécifique 1.048
Tension de vapeur 1.52kPa at 20°C