Learn More
Acide acétique, + de 99,7 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3734305 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500ml
2.5 l
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
2.50L
500mL
Code produit. 10005920
Marque: Thermo Scientific Acros 423225000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic Acid
% min. CAS 99.7
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 99.7+%
Formule linéaire CH3COOH
Beilstein 02, 96
Fieser 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12
Merck Index 15, 54
Poids de la formule 60.05
Pourcentage de pureté ≥99.70%
Qualité Réactif ACS
Densité 1,0480 g/ml
Quantité 500ml
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation 0,001% max.
Tension de vapeur Tension de vapeur :1,52 kPa à 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.