Learn More
Acide acétique, 99,6 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
46.63€ - 273.36€
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10460721
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
295320010
1 L Flacon en verre
46.63€
1L
10470721
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
295320025
2,5 L Flacon en verre
98.09€
2.50L
10702964
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
295320100
10 L Récipient en plastique
273.36€
10L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide acétique, 99,6 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals