Learn More
Acide acétique 1 M, Chem Lab™ Code produit.: 11913103
Acide acétique 1 M, Chem Lab™
Code produit. 11913103
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
Code produit. 11913103
Marque: Chem Lab CL05.0108.1000
Spécification
pH < 3
Couleur Incolore
Informations sur la solubilité Soluble in water
Densité 1 g/ml
Quantité 1 L
Odeur Spécifique
Forme physique Liquide
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide acétique 1 M, Chem Lab™ >