Learn More
Solution d’acide acétique, 0,1 mol/l, 1 000 ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12970904 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
Conditionnement:
1000mL
Code produit. 12970904
Marque: Fisher Chemical VL 200 1000
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédités conformément à la norme ISO / CEI 17025 et accrédités conformément au Guide ISO 34.
Spécification
Concentration 0,1 mol/l
Quantité 1 000 ml