Learn More
Acide acétique, 12 %, qualité PE, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11474659 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Fabriqué conformément au chapitre 4 (4.1.1) européen de la pharmacopée européenne et préparé dans une installation ISO 9001. L’acide acétique, 12 %, qualité PE, Reagecon™ est une solution volumétrique analytique prête à l’emploi pour une utilisation dans des titrations manuelles ou automatisées et comme réactif dans la production de composés chimiques.
  • Fabriquée dans une installation conforme à la norme ISO 9001 selon Eu. Ph. Chapitre 4 (4.1.1) Directives
  • Fournie avec un certificat d’analyse et une étiquette indiquant le lot et la date d’expiration
  • Le réactif prêt à l’emploi élimine le temps et la main-d’œuvre de la préparation de solutions volumétriques précises
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic Acid, Dilute
CAS 64-19-7, 7732-18-5
Couleur Incolore
Formule moléculaire C2H4O2
Numéro MDL MFCD00036152
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Concentration 12%
Nom IUPAC iodochlorane
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Poids de la formule 60.05g/mol
Qualité Eu. Ph.
Quantité 1 L
Odeur Âcre (vinaigre)
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • acetic acid, dilute (12%)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.