Learn More
SOLUTION TAMPON D’ACÉTATE PH 4,65, ACETATE DE SODIUM / ACIDE ACÉTIQUE, Fluka Honeywell™
Code produit. p-7122051 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1L
6 pièces
Code produit. 15623220
Marque: Honeywell-Fluka 311031L
Demander un format en vrac ou personnalisé
ACÉTATE DE SODIUM / ACIDE ACÉTIQUE
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 127-09-3
Quantité 1 l
Formule moléculaire C2H3NaO2
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Nom IUPAC acétate de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 82.03