missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acétamipride, Fluka™

Code produit. 16292892 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16292892

Marque: Honeywell-Fluka R1607100MG

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Étalon analytique, matériau de référence

Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques  et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.

  • Produit conformément à la norme ISO 9001
  • Convient à un large éventail d’industries et d’applications
  • Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
  • Assistance technique spécialisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau Acetamiprid
Conditionnement Bouteille en verre
CAS 135410-20-7
Couleur Blanc
Point de fusion 98°C
Point d’ébullition Decomposes below the boiling point.
Synonyme N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-cyano-N-methylacetamidine
Industry Type Environmental Analysis
Poids moléculaire (g/mol) 222.67
Quantité 100 mg
Qualité Étalon analytique
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis