Learn More
Chlorhydrate d’acétamidine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10438130
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-42-5
Formule moléculaire C2H6N2·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 94.54
Numéro MDL MFCD00013016
Clé InChI WCQOBLXWLRDEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetamidine hydrochloride, acetimidamide hydrochloride, ethanimidamide hydrochloride, ethanimidamide, monohydrochloride, acetamidine hcl, ethanamidine hydrochloride, acetamidinium chloride, acediamine hydrochloride, ethenylamidine hydrochloride, acetamidine monohydrochloride
CID PubChem 67170
Nom IUPAC éthanimidamide;hydrochloride
SMILES CC(=N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetamidine hydrochloride
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 160°C to 170°C
Couleur Blanc à crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C(=NH)NH2·HCl
Quantité 100 g
Beilstein 02, 185
Merck Index 15, 45
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/mL. Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in acetone
Poids de la formule 94.54
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux