Learn More
Chlorhydrate d’acétamidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
23.30€ - 155.00€
Identifiants chimiques
CAS | 124-42-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H7ClN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 94.542 |
Numéro MDL | MFCD00013016 |
Clé InChI | WCQOBLXWLRDEQA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | acetamidine hydrochloride, acetimidamide hydrochloride, ethanimidamide hydrochloride, ethanimidamide, monohydrochloride, acetamidine hcl, ethanamidine hydrochloride, acetamidinium chloride, acediamine hydrochloride, ethenylamidine hydrochloride, acetamidine monohydrochloride |
CID PubChem | 67170 |
Nom IUPAC | éthanimidamide;hydrochloride |
SMILES | CC(=N)N.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11384619
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16091.14 |
25 g |
23.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11463107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16091.22 |
100 g |
49.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11473107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16091.36 |
500 g |
155.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Acetamidine hydrochloride was used in the preparation of decarboxyectoine. It was also used in the synthesis of ethyl 4-(4-hydroxyphenyl)methylidene-2-methyl-5-oxo-1-imidazolacetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorhydrate d’acétamidine a été utilisé dans la préparation de la décarboxyectoine. Il a également été utilisé dans la synthèse de l’éthyl 4(4-hydroxyphényl)méthylidène- 2-méthyl- 5oxo-1-imidazolacétate.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Il est hygroscopique. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
124-42-5 | |
94.542 | |
WCQOBLXWLRDEQA-UHFFFAOYSA-N | |
67170 | |
CC(=N)N.Cl |
C2H7ClN2 | |
MFCD00013016 | |
acetamidine hydrochloride, acetimidamide hydrochloride, ethanimidamide hydrochloride, ethanimidamide, monohydrochloride, acetamidine hcl, ethanamidine hydrochloride, acetamidinium chloride, acediamine hydrochloride, ethenylamidine hydrochloride, acetamidine monohydrochloride | |
éthanimidamide;hydrochloride |
Spécification
Acetamidine hydrochloride | |
168°C to 175°C | |
MFCD00013016 | |
Hygroscopic | |
acetamidine hydrochloride, acetimidamide hydrochloride, ethanimidamide hydrochloride, ethanimidamide, monohydrochloride, acetamidine hcl, ethanamidine hydrochloride, acetamidinium chloride, acediamine hydrochloride, ethenylamidine hydrochloride, acetamidine monohydrochloride | |
WCQOBLXWLRDEQA-UHFFFAOYSA-N | |
éthanimidamide;hydrochloride | |
67170 | |
97% |
124-42-5 | |
C2H7ClN2 | |
3591762 | |
14,44 | |
Soluble in water. | |
CC(=N)N.Cl | |
94.542 | |
94.54 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 204-700-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante