Learn More
Acétaldéhyde, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit. 10152180
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Acétaldéhyde, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-07-0
Formule moléculaire C2H4O
Numéro MDL 6991
Spécification
Point de fusion -123°C
Point d’ébullition 21°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 500 mL
Poids de la formule 44.04g/mol
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P235-Tenir au frais.