Learn More
Acétaldéhyde, 99,5 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
28.44€ - 99.09€
Identifiants chimiques
CAS | 75-07-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H4O |
Poids moléculaire (g/mol) | 44.04 |
Numéro MDL | MFCD00006991 |
Clé InChI | IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethanal, acetic aldehyde, ethyl aldehyde, acetaldehyd, acetylaldehyde, aldehyde, acetic ethanol, aldeide acetica, octowy aldehyd, aldehyde acetique |
CID PubChem | 177 |
ChEBI | CHEBI:15343 |
Nom IUPAC | acétaldéhyde |
SMILES | CC=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10705041
|
Thermo Scientific Acros
149510100 |
10 mL | Flacon en verre |
28.44€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10061530
|
Thermo Scientific Acros
149512500 |
250 mL | Flacon en verre |
39.60€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10051530
|
Thermo Scientific Acros
149510010 |
1 L | Flacon en verre |
50.65€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10423215
|
Thermo Scientific Acros
149510025 |
2.5 L | Flacon en verre |
99.09€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-07-0 | |
44.04 | |
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N | |
177 | |
acétaldéhyde |
C2H4O | |
MFCD00006991 | |
ethanal, acetic aldehyde, ethyl aldehyde, acetaldehyd, acetylaldehyde, aldehyde, acetic ethanol, aldeide acetica, octowy aldehyd, aldehyde acetique | |
CHEBI:15343 | |
CC=O |
Spécification
Acetaldehyde | |
75-07-0 | |
100.0 | |
Incolore | |
21.0°C | |
Authentique | |
Pungent | |
CH3CHO | |
MFCD00006991 | |
01,3 | |
0.785 | |
Solubility in water: > 500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and acetone | |
CC=O | |
44.04 | |
CHEBI:15343 | |
99.5% | |
Liquide volatil |
Extra Pure | |
99.4 | |
-123,0°C | |
0.7850g/mL | |
−27°C | |
99.4% min. (GC) | |
C2H4O | |
1.3310 to 1.3330 (20°C, 589nm) | |
01, 594 | |
15, 40 | |
ethanal, acetic aldehyde, ethyl aldehyde, acetaldehyd, acetylaldehyde, aldehyde, acetic ethanol, aldeide acetica, octowy aldehyd, aldehyde acetique | |
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N | |
acétaldéhyde | |
177 | |
44.04 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Susceptible de provoquer le cancer.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-836-8
- Acetaldehyde
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.