Learn More
Cole-Parmer™ Insert de raccord cannelé à déconnexion rapide Acétal
Marque: Cole-Parmer™ 06360-83
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Spécification
Insert de raccord cannelé à déconnexion rapide | |
Acétal | |
Pour tubulure de 0,31 po. de D.I. | |
1/boîte |
Autoclavables | |
7,8 cm | |
82deg;C | |
82°C |