Learn More
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99 %, extra pur
Code produit. 10331564
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7365-82-4
Formule moléculaire C4H10N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 182.194
Numéro MDL MFCD00008030
Clé InChI DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine
CID PubChem 81832
ChEBI CHEBI:39062
Nom IUPAC Acide2-[(2-amino-2-oxoéthyl)amino]éthanesulfonique
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Spécification
Absorbance (c=5, H2O), (c=5, H2O) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm
Nom chimique ou matériau ACES
Conditions d’absorbance (c=5, H2O)
Note relative au nom Extra Pure
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
pH 3.6 to 4.4 (1% soln.)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Merck Index 15, 37
Poids de la formule 182.19
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • ACES