Learn More
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99+ %, pour la biochimie
Code produit. 10117813
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
ACES, > -99 %, C4H10N2O4S, numéro CAS 7365-82-4, acide N-(2-acétamide)-2-aminoéthanesulfonique, N-(carbamoylméthyl)taurine, 1 kg, 0,02 max. à 280 nm, 0,04 max. à 260 nm, (5 % solution aqueuse), (5 % solution aqueuse) à 0 nm, 99 % et plus, 100,0, 99,0, CHEBI:39062, 100 ppm max., blanc, 230-908-4, 182,19, biochimique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique pour la biochimie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7365-82-4
Formule moléculaire C4H10N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 182.194
Numéro MDL MFCD00008030
Clé InChI DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine
CID PubChem 81832
ChEBI CHEBI:39062
Nom IUPAC Acide2-[(2-amino-2-oxoéthyl)amino]éthanesulfonique
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Spécification
Absorbance (5% aq. soln.), (5% aq. soln.) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm
Nom chimique ou matériau Tampon biologique
Conditions d’absorbance (5% aq. soln.)
Point de fusion 270.0°C to 295.0°C
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
pH 3.6 to 4.4 (1% soln. at 25°C)
Forme physique Crystals
Quantité 1 kg
Formule Acide N-(2-acétamido)-2-aminoéthanesulfonique, N-(carbamoyl méthyl) taurine
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Conditionnement Flacon en plastique
Merck Index 15, 37
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble (environ 40 g/L à 20°C).
Poids de la formule 182.19
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biochimie