Learn More
Fisherbrand™ Instruments de mesure de paillasse à double canal pour pH, ISE, conductivité et oxygène dissous accumet™ XL600
Permettent des mesures avancées selon un fonctionnement simple et offrent un grand écran tactile aux couleurs vives. Les instruments de mesure du pH, ISE, conductivité et oxygène dissous de paillasse Fisher Scientific accumet XL600 offrent des fonctions avancées selon un fonctionnement simple pour des mesures fiables et des processus de laboratoire efficaces.
Marque:  Fisherbrand™ 01X610601
2103.09 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12830653
  • 3325.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: instrument de mesure de paillasse pour pH/ISE, conductivité et DO double XL600 accumet, électrode de pH rechargeable à double jonction compatible TRIS (13-620-183A), sonde à compensation automatique de température (13-620-19), sonde de conductivité/température 2 cellules (13-620-100), sonde d’agitation auto-DBO (13-620-SSP), support d’électrode, câble d’alimentation universel 100/240 V
Description
Description
Permettent des mesures avancées selon un fonctionnement simple et offrent un grand écran tactile aux couleurs vives. Les instruments de paillasse de mesure de pH/ISE/conductivité/OD Fisherbrand accumet XL600 offrent des fonctions avancées avec un fonctionnement simple pour des mesures fiables et des processus de laboratoire efficaces.
  • L’écran couleur haute résolution affiche clairement les données à partir d’angles de vision et de distances larges
  • Écran tactile optimisé avec du verre / sensibilité du verre pour une grande simplicité d’utilisation
  • Les informations affichées à l’écran incluent la date et l’heure, l’indicateur de stabilité, les alarmes ainsi que des écrans “d’aide” spécifiques au contexte
  • Étalonnage du pH en un à six points avec résolution de pH de 0.001
  • Reconnaissance automatique des tampons avec six ensembles de tampons de pH ou option de tampon personnalisé
  • Étalonnage ISE en deux à six points avec résolution de 0.001 ppm, mg/l ou molaire
  • Méthodes ISE pour les additions connues, les soustractions connues, les additions d’analytes et les soustractions d’analytes
  • Modes conductivité, TDS (matières dissoutes totales), salinité et résistivité
  • Le mode oxygène dissous permet de calculer le test de DBO de cinq jours, OUR (débit d’absorption d’oxygène) et SOUR (débit d’absorption spécifique d’oxygène)
  • Correction de la salinité et compensation de la pression barométrique avec baromètre intégré pour améliorer la précision de l’OD
  • Affichent jusqu’à quatre mesures simultanément (deux mesures de pH ou ISE, une mesure de conductivité, une mesure d’OD)
  • Compensation thermique automatique ou manuelle, affichée en °C ou °F
  • Jusqu’à 10 comptes utilisateur protégés par mot de passe, chacun conservant des paramètres d’étalonnage et d’instrument uniques avec une mémoire pouvant stocker 2000 points de données
  • Interfaces RS232 et USB pour imprimante ou interface d’ordinateur et affichage de graphiques de mesures à l’écran en temps réel
  • Port Ethernet / internet RJ45 pour la connexion au réseau local (LAN) ou à internet
  • Communication bidirectionnelle pour la connectivité LIMS et les logiciels tiers
  • Connectivité pour périphériques tels que clavier, souris ou autre périphérique USB
  • Interface multilingue disponible en anglais, allemand, chinois, français, italien et espagnol
  • Deux ports pour sondes d’agitation en option (13-620-BSP) avec cinq réglages de vitesse
  • Possibilité de montage mural pour plus d’espace sur la paillasse
Modèles d’étalonnage avec traçabilité NIST (-CERT)
  • Pour mieux répondre aux directives d’assurance qualité ISO, FDA, USDA et EPA
  • Comprennent une précision de compteur de cinq points de test dans la gamme de pH
  • Comprennent une précision de compteur de cinq points de test dans la gamme mV correspondante
  • Tests réalisés par un laboratoire agréé, avec certificat Traceable NIST
Spécifications
  • Gamme de pH : pH -2.000 à 20.000
  • Résolution de pH : pH 0.1, 0.01, 0.001
  • Précision du pH : pH ±0.002
  • Gamme ISE : 0.001 à 19999 ppm, mg/l ou masse molaire
  • Résolution ISE : 0.001, 0.01, 0.1, 1 (automatique)
  • Précision ISE : 0.5 % de la pleine échelle (ion monovalent) ; 1 % de la pleine échelle (ion divalent)
  • Gamme mV : ± 2000.0 mV
  • Résolution mV : 0.1 mV
  • Précision mV : ±0.2 mV ou ±0.05 %, la valeur la plus élevée prévalant
  • Ajustement du décalage mV : Jusqu’à ±150 mV
  • Gamme de conductivité : 0.00 μS à 500.0 mS
  • Résolution de la conductivité : 0.01, 0.1 μS ; 0.001, 0.01, 0.1 mS
  • Précision de conductivité : ± 1 % de la pleine échelle
  • Gamme TDS : 0.00 ppm à 500 ppt (facteur TDS de 1.00)
  • Résolution TDS : 0.01, 0.1 ppm ; 0.001, 0.01, 0.1 ppt
  • Précision TDS : ± 1 % de la pleine échelle
  • Gamme de salinité : 0 à 80.0 ppt
  • Résolution de la salinité : 0.01, 0.1 ppm ; 0.001, 0.01, 0.1 ppt
  • Précision de la salinité : ± 1 % de la pleine échelle
  • Gamme de résistivité : 2.000 ohms à 20.0 MOhm
  • Résolution de résistivité : 0.01, 0.1 ohms ; 0.001, 0.1 kOhm ; 0.01 MOhm
  • Précision de résistivité : ± 1 % de la pleine échelle
  • Gamme d’oxygène dissous : 0 à 50 mg/l ; Saturation de 0 à 600 %
  • Gamme d’oxygène dissous avec 13-620-SSP : 0 à 20 mg/l ; Saturation de 0 à 200 %
  • Résolution d’oxygène dissous : 0.01, 0.1 mg/l ; Saturation de 0.1, 1 %
  • Précision d’oxygène dissous : ±0.1 mg/l ±1 LSD, saturation de 0.1 %
  • Gamme de pression barométrique : 450 à 825 mmHg
  • Précision de pression barométrique : ±1 mmHg + 1 LSD
  • Plage de températures : -5° à +105°C (23° à 221.0°F)
  • Résolution de la température : 0.1°C (0.1°F)
  • Précision de la température : ± 0.2°C (± 0.3°F)
  • Points d’étalonnage : 1 à 6 points avec reconnaissance automatique du tampon (ABR)
  • Points d’étalonnage ISE : 2 à 6 points
  • Étalonnage de la température ATC : Décalage en incréments de 0.1°C ; Plage de décalage : ± 5°C (± 9°F)
  • Mémoire : 2000 ensembles de données par ID utilisateur avec horodatage
  • Test automatique : Oui
  • Entrées : deux connecteurs BNC, deux mini-jack ATC, DIN 8 broches (conductivité), DIN 8 broches (DO), terre
  • Sortie : RJ45, RS232, deux ports USB, deux sondes d’agitation
  • Puissance requise : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz
  • Dimensions (L x l x H) : 24.6 x 17.3 x 9.9 cm (9.7 x 6.8 x 3.9 po)
  • Poids : 1.13 kg (2.5 lb)
Applications
Industrie pharmaceutique, biotechnologies, recherche, AQ / CQ, applications industrielles, industrie agroalimentaire, boissons
Inclut :13-636-XL600 A : Instrument de mesure à double canal pour pH, ISE, conductivité & oxygène dissous accumet XL600, statif d’électrodes, câbles RS232 et USB, bloc d’alimentation universel 100/240 V. 13-636-XL600 D : Instrument de mesure à double canal pour pH, ISE, conductivité & oxygène dissous accumet XL600, électrode de pH rechargeable à double jonction TRIS-compat (13-620-183 A), sonde ATC (13-620-19), sonde temp/cond à 2 cellules (13-620-100), sonde DBO à auto-agitation (13-620-SSP), statif d’électrodes, câbles RS232 et USB, bloc d’alimentation universel 100/240 V. 13-636-XL600 : Instrument de mesure à double canal pour pH, ISE, conductivité & oxygène dissous accumet XL600, électrode de pH rechargeable à double jonction TRIS-compat (13-620-183 A), sonde ATC (13-620-19), sonde temp/cond à 2 cellules (13-620-100), statif d’électrodes, câbles RS232 et USB, bloc d’alimentation universel 100/240 V. XL600ACERT : Instrument de mesure à double canal pour pH, ISE, conductivité & oxygène dissous accumet XL600, statif d’électrodes, câbles RS232 et USB, bloc d’alimentation universel 100/240 V, certification NIST XL600DCERT : Instrument de mesure pour pH, ISE, conductivité & oxygène dissous accumet XL600, électrode de pH rechargeable à double jonction TRIS-compat (13-620-183 A), sonde ATC (13-620-19), sonde temp/cond à 2 cellules (13-620-100), sonde DBO à auto-agitation (13-620-SSP), statif d’électrodes, câbles RS232 et USB, bloc d’alimentation universel 100/240 V, certification NIST XL600CERT : Instrument de mesure pour pH, ISE, conductivité & oxygène dissous accumet XL600, électrode de pH rechargeable à double jonction TRIS-compat (13-620-183 A), sonde ATC (13-620-19), sonde temp/cond à 2 cellules (13-620-100), statif d’électrodes, câbles RS232 et USB, bloc d’alimentation universel 100/240 V, certification NIST.
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC classe A
Prestations de service
3 ans pour l’instrument de mesure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Multiple
FS de ±1 %
0,5 % de la pleine échelle (monovalent) ; 1 % de la pleine échelle (divalent)
± 0,002
±1 % de la pleine échelle
Automatique (4 points), maximum 1 / plage de mesure, manuel (5 points), maximum 1 / plage de mesure
Jusqu’à 6 préréglés et 5 personnalisés
NIST, ISO, FDA, USDA, EPA
2000
2
pH, mV, ISE, ions, concentration, conductivité, TDS, salinité, résistivité, température, mV, ISE, Ion, Concentration, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature
±2000 mV
3 W à 100 MW sur 4 plages : 0 à 20 kW, 20 à 200 kW, 200 kW à 2 MW, 2 à 100 MW
0,050 ppm à 500 ppt (facteur TDS de 1,00)
0,1/0,01/0,001
Instrument de mesure, sonde DBO à auto-agitation (13-620-SSP), électrode de pH accuTupH compatible TRIS (13-620-183A), sonde ATC (13-620-19), sonde de conductivité / température (13-620-100), bras d’électrode, câbles RS-232 et USB et alimentation de 110 / 220 V
Kit OD Deluxe affichage double pH / ISE / conductivité XL600
± 2000 mV
0.001/0.01/0.1 mS
0,1 mV
0,01/0,1 ppm, 0,001/0,01/0,1 ppt
±0,2°C (±0,3°F)
3 ans
9.68 in
17,3 cm
9,9cm
1.13 kg
50/60 Hz
RS232, USB-A, USB mini-B, RJ45, port pour agitateur (2)
0.1 +1 LSD
± 0,2 mV
±1 % de la pleine échelle
±1 % de la pleine échelle
2 à 6
0,01 à 10
3 à 86400 s
Multiple
LCD
0 à 500 mS
-2 à 20
0 à 80 ppt
2/3/4 chiffres
-5°C à +105°C
2 BNC, 2 ATC
0 à 20 mg/l (0 à 1272 mbar), 0 à 200 % de saturation avec électrode 13-620-SSP
Multiple
0.01 mg/l (0.1 mbar), saturation de 0.1 %
0,01/0,1 W, 0,001/0,1 kW, 0,01 MW
0.01/0.1 ppm, 0.001/0.01/0.1 ppt
0,1°C
24.6 x 17.3 x 9.9 cm (9.7 x 6.8 x 3.9 po)
24,6cm
3.89 in
2.5 lb
100/240 V