Learn More
Fisherbrand™ Instruments de mesure de paillasse de pH/ISE et conductivité double accumet™ XL500,
Ils permettent des mesures avancées selon un fonctionnement simple et offrent un grand écran tactile aux couleurs vives qui offre des fonctionnalités dynamiques. Les instruments de mesure de paillasse de pH/ISE/conductivité double Fisherbrand accumet XL500 offrent des fonctions avancées avec un fonctionnement simple pour des mesures fiables et des processus de laboratoire efficaces.
2095.00€ - 2350.00€
Spécification
Sorties | RS232, USB-A, USB mini-B, RJ45, port pour agitateur (2) |
---|---|
Précision | Multiple |
Précision (conductivité) | FS de ±1 % |
Précision (ions spécifiques) | 0,5 % de la pleine échelle (ion monovalent), 1 % de la pleine échelle (ion divalent) |
Précision (mV) | ±°0,2 mV |
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12800653
|
Fisherbrand™
01X610401 |
Kit double de pH / ISE / conductivité XL500 | Instrument de mesure, électrode de pH accuTupH compatible TRIS (13-620-183A), sonde ATC (13-620-19), sonde de conductivité / température (13-620-100), bras d’électrode, câbles RS-232 et USB et alimentation de 110 / 220 V |
2350.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12880643
|
Fisherbrand™
01X605401 |
Appareil de mesure de conductivité / pH / ISE double XL500 | Instrument de mesure, bras d’électrode, câbles RS-232 et USB, alimentation 110 / 220 V |
2095.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Ils permettent des mesures avancées selon un fonctionnement simple et offrent un grand écran tactile aux couleurs vives qui offre des fonctionnalités dynamiques. Les instruments de mesure de paillasse de pH/ISE/conductivité double Fisherbrand accumet XL500 offrent des fonctions avancées avec un fonctionnement simple pour des mesures fiables et des processus de laboratoire efficaces.
Multiparamètre Fisher Scientific Accumet XL500• Ecran couleur tactile paramétrable
• Garantie 3 ans
• Affichage simultané de 3 paramètres
• Large écran LCD couleur et tactile pour un affichage clair et une utilisation intuitive
• Possibilité d'afficher les résultats sous forme de graphiques
• Calibration jusqu'en 5 points avec les étalons prédéfinis ou de votre choix
• Mémoire roulante de 2000 mesures
• Jusqu'à 10 profils utilisateurs paramétrables avec applications et données rattachées à chaque compte
• Protection des profils par mot de passe
• Mode spécifique de calcul du BOD(Besoin en Oxygène Dissous)
• Permet de connecter jusqu'à 2 électrodes agitées en simultané
• Communication Bi-directoinnelle pour connexions LIMS
• Logiciel d'application facilement upgradable
• Sorties USB, RS-232 et RJ45 permettant tant la connexion à un réseau local qu'à une imprimante, souris ou tout autre accessoire
• Multiparamètre livré complet
• Inclus bras porte-électrode et câble RS232/USB, électrode AccuTePH TRIS, sonde conductivité/temp et sonde ATC
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC classe A
Garantie
3 ans pour l’instrument de mesure
Spécification
RS232, USB-A, USB mini-B, RJ45, port pour agitateur (2) | |
FS de ±1 % | |
±°0,2 mV | |
± 1 % de la pleine échelle | |
± 1 % de la pleine échelle | |
2 à 6 | |
0,01 à 10 | |
3 à 86400 s | |
Multiple | |
0 à 500 mS | |
–2 à 20 | |
0 à 80 ppt | |
2/3/4 chiffres | |
2 BNC, 2 ATC | |
Multiple | |
0,1 mV | |
0,01/0,1 ppm, 0,001/0,01/0,1 ppt | |
± 0,3°C | |
3 ans | |
9,68 in | |
17,3cm | |
9,9 cm | |
1,13 kg | |
50/60 Hz |
Multiple | |
0,5 % de la pleine échelle (ion monovalent), 1 % de la pleine échelle (ion divalent) | |
±0,002 | |
±1 % de la pleine échelle | |
Automatique (4 points), maximum 1 / plage de mesure, manuel (5 points), maximum 1 / plage de mesure | |
Jusqu’à 6 préréglés et 5 personnalisés | |
NIST, ISO, FDA, USDA, EPA | |
2000 | |
LCD | |
±2000 mV | |
3 W à 100 MW sur 4 plages : 0 à 20 kW, 20 à 200 kW, 200 kW à 2 MW, 2 à 100 MW | |
0,050 ppm à 500 ppt (facteur TDS de 1,00) | |
0,1/0,01/0,001 | |
±°2000°mV | |
0,001/0,01/0,1 mS | |
0,01/0,1 W, 0,001/0,1 kW, 0,01 MW | |
0,01/0,1 ppm, 0,001/0,01/0,1 ppt | |
0,1°C | |
24,6 x 17,3 x 9,9 cm (9,7 x 6,8 x 3,9 po) | |
24,6cm | |
3,89 in | |
2,5 lb | |
100/240 V |