Learn More
Fisherbrand™ Instruments de mesure de paillasse à double canal de pH/ISE accumet™ XL250
Ils permettent des mesures de pH et d’ions avancées avec un fonctionnement simple et offrent un grand écran tactile aux couleurs vives. Les instruments de mesure de paillasse à double canal de pH/ISE Fisherbrand accumet XL250 offrent des fonctions avancées avec un fonctionnement simple pour des mesures fiables et des processus de laboratoire efficaces.
Marque:  Fisherbrand™ 01X610301
Code produit. 12890643
  • 2080.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-03-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
Includes: instrument de mesure de paillasse pour pH/ISE à double canal XL250 accumet, électrode ammoniac (13-620-509), électrode de pH rechargeable à double jonction compatible TRIS (13-620-183A), sonde à compensation automatique de température (13-620-19), support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation universelle 100/240 V
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Ils permettent des mesures de pH et d’ions avancées avec un fonctionnement simple et offrent un grand écran tactile aux couleurs vives. Les instruments de mesure de paillasse à double canal de pH/ISE Fisherbrand accumet XL250 offrent des fonctions avancées avec un fonctionnement simple pour des mesures fiables et des processus de laboratoire efficaces.
Multiparamètre Fisher Scientific Accumet XL250
• Ecran couleur tactile paramétrable
• Garantie 3 ans
• Affichage simultané de 2 paramètres
• Large écran LCD couleur et tactile pour un affichage clair et une utilisation intuitive
• Possibilité d'afficher les résultats sous forme de graphiques
• Calibration jusqu'en 5 points avec les étalons prédéfinis ou de votre choix
• Mémoire roulante de 2000 mesures
• Jusqu'à 10 profils utilisateurs paramétrables avec applications et données rattachées à chaque compte
• Protection des profils par mot de passe
• Mode spécifique de calcul du BOD (Besoin en Oxygène Dissous)
• Permet de connecter jusqu'à 2 électrodes agitées en simultané
• Communication Bi-directoinnelle pour connexions LIMS
• Logiciel d'application facilement upgradable
• Sorties USB, RS232 et RJ45 permettant tant la connexion à un réseau local qu'à une imprimante, souris ou tout autre accessoire
• Multiparamètre kit Ammonia
• Inclus bras porte-électrode et câble RS232/USB, sonde ammoniaque, électrode AccuTuPH TRIS, sonde conductivité/temp et sonde ATC
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC classe A
Services
3 ans pour l’instrument de mesure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Multiple
0,5 % de la pleine échelle (monovalent) ; 1 % de la pleine échelle (divalent)
± 0,002
Jusqu’à 6 préréglés et 5 personnalisés
3 à 86400 s
Multiple
LCD
±2000 mV
2/3/4 chiffres
-5°C à +105°C
2 BNC, 2 ATC
± 2000 mV
0,1 mV
0,1°C
24,6 x 17,3 x 9,9 cm (9,7 x 6,8 x 3,9 po)
24,6cm
3,89 in
2,5 lb
100/240 V
RS232, USB-A, USB mini-B, RJ45, port pour agitateur (2)
± 0,2 mV
2 à 6
NIST, ISO, FDA, USDA, EPA
2000
2
pH, mV, ISE, ions, concentration, température, mV, ISE, Ion, Concentration, Temperature
-2 à 20
0,1/0,01/0,001
Appareil de mesure, électrode d’ammoniac 13-620-509, électrode de pH compatible accuTupH TRIS (13-620-183A), sonde ATC (13-620-19), bras d’électrode, câbles RS-232 et USB, et alimentation 110/220 V
Kit d’instrument de mesure ammoniac à double canal de pH/ISE XL250
Multiple
± 0,3°C
3 ans
9,68 po
17,3 cm
9,9 cm
1,13 kg
50/60 Hz
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers