Learn More
Fisherbrand™ Instruments de mesure de paillasse à double canal de pH/ISE accumet™ XL250
Ils permettent des mesures de pH et d’ions avancées avec un fonctionnement simple et offrent un grand écran tactile aux couleurs vives. Les instruments de mesure de paillasse à double canal de pH/ISE Fisherbrand accumet XL250 offrent des fonctions avancées avec un fonctionnement simple pour des mesures fiables et des processus de laboratoire efficaces.
Marque:  Fisherbrand™ 01X605301
1090.89 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12850643
  • 1525.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: instrument de mesure de paillasse pour pH/ISE à double canal XL250 accumet, support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation universelle 100/240 V
Description
Description
Ils permettent des mesures de pH et d’ions avancées avec un fonctionnement simple et offrent un grand écran tactile aux couleurs vives. Les instruments de mesure de paillasse à double canal de pH/ISE Fisherbrand accumet XL250 offrent des fonctions avancées avec un fonctionnement simple pour des mesures fiables et des processus de laboratoire efficaces.
Multiparamètre Fisher Scientific Accumet XL250
• Ecran couleur tactile paramétrable
• Garantie 3 ans
• Affichage simultané de 2 paramètres
• Large écran LCD couleur et tactile pour un affichage clair et une utilisation intuitive
• Possibilité d'afficher les résultats sous forme de graphiques
• Calibration jusqu'en 5 points avec les étalons prédéfinis ou de votre choix
• Mémoire roulante de 2000 mesures
• Jusqu'à 10 profils utilisateurs paramétrables avec applications et données rattachées à chaque compte
• Protection des profils par mot de passe
• Mode spécifique de calcul du BOD (Besoin en Oxygène Dissous)
• Permet de connecter jusqu'à 2 électrodes agitées en simultané
• Communication Bi-directoinnelle pour connexions LIMS
• Logiciel d'application facilement upgradable
• Sorties USB, RS232 et RJ45 permettant tant la connexion à un réseau local qu'à une imprimante, souris ou tout autre accessoire
• Multiparamètre avec bras porte électrode
• Inclus bras porte-électrode et câble RS232/USB
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC classe A
Prestations de service
3 ans pour l’instrument de mesure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Multiple
0,5 % de la pleine échelle (monovalent) ; 1 % de la pleine échelle (divalent)
± 0,002
Jusqu’à 6 préréglés et 5 personnalisés
3 à 86400 s
Multiple
LCD
±2000 mV
2/3/4 chiffres
-5°C à +105°C
2 BNC, 2 ATC
± 2000 mV
0,1 mV
0,1°C
24,6 x 17,3 x 9,9 cm (9,7 x 6,8 x 3,9 po)
24,6 cm
3,89 po
2,5 lb
100/240 V
RS232, USB-A, USB mini-B, RJ45, port pour agitateur (2)
± 0,2 mV
2 à 6
NIST, ISO, FDA, USDA, EPA
2000
2
pH, mV, ISE, ions, concentration, température, mV, ISE, Ion, Concentration, Temperature
-2 à 20
0,1/0,01/0,001
Instrument de mesure, bras d’électrode, câbles RS-232 et USB, alimentation 110 / 220 V
Kit d’instrument de mesure à double canal pH/ISE XL250
Multiple
± 0,3°C
3 ans
9,68 in
17,3cm
9,9cm
1,13 kg
50/60 Hz