Learn More
Fisherbrand™ Instruments de mesure de paillasse de pH/conductivité accumet™ XL200,
Ils permettent des mesures avancées selon un fonctionnement simple et offrent un grand écran tactile aux couleurs vives qui offre des fonctionnalités dynamiques. Les instruments de mesure de paillasse de pH/conductivité Fisherbrand accumet XL200 offrent des fonctions avancées avec un fonctionnement simple pour des mesures fiables et des processus de laboratoire efficaces.
Marque:  Fisherbrand™ 01X605201
1029.29 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12830643
  • 1490.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: instrument de mesure de paillasse pour pH/conductivité XL200 accumet, support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation universelle 100/240 V
Description
Description
Ils permettent des mesures avancées selon un fonctionnement simple et offrent un grand écran tactile aux couleurs vives qui offre des fonctionnalités dynamiques. Les instruments de mesure de paillasse de pH/conductivité Fisherbrand accumet XL200 offrent des fonctions avancées avec un fonctionnement simple pour des mesures fiables et des processus de laboratoire efficaces.
  • L’écran couleur haute résolution affiche clairement les données à partir d’angles de vision et de distances larges
  • Écran tactile optimisé avec du verre / sensibilité du verre pour une grande simplicité d’utilisation
  • Les informations affichées à l’écran incluent la date et l’heure, l’indicateur de stabilité, les alarmes ainsi que des écrans “d’aide” spécifiques au contexte
  • Étalonnage du pH en un à six points avec résolution de pH de 0,001
  • Reconnaissance automatique des tampons avec six ensembles de tampons de pH ou option de tampon personnalisé
  • Modes conductivité, TDS (matières dissoutes totales), salinité et résistivité
  • Compensation thermique automatique ou manuelle, affichée en °C ou °F
  • Affichent jusqu’à trois mesures simultanément (deux mesures de pH ou ISE, une mesure de conductivité)
  • Jusqu’à 10 comptes utilisateur protégés par mot de passe, chacun conservant des paramètres d’étalonnage et d’instrument uniques avec une mémoire pouvant stocker 2 000 points de données
  • Interfaces RS232 et USB pour imprimante ou interface d’ordinateur et affichage de graphiques de mesures à l’écran en temps réel
  • Port Ethernet / internet RJ45 pour la connexion au réseau local (LAN) ou à internet
  • Communication bidirectionnelle pour la connectivité LIMS et les logiciels tiers
  • Connectivité pour périphériques tels que clavier, souris ou autre périphérique USB
  • Interface multilingue disponible en anglais, allemand, chinois, français, italien et espagnol
  • Deux ports pour sonde d’agitation en option (réf. n° 13-620-BSP) avec cinq réglages de vitesse
  • Possibilité de montage mural pour plus d’espace sur la paillasse
Modèles d’étalonnage avec traçabilité NIST (-CERT)
  • Pour mieux répondre aux directives d’assurance qualité ISO, FDA, USDA et EPA
  • Comprennent une précision de compteur de cinq points de test dans la gamme de pH
  • Comprennent une précision de compteur de cinq points de test dans la gamme mV correspondante
  • Tests réalisés par un laboratoire agréé, avec certificat Traceable NIST
Spécifications
  • Gamme de pH : pH de -2,000 à 20,000
  • Résolution de pH : pH de 0,1, 0,01, 0,001
  • Précision du pH : pH de ±0,002
  • Gamme ISE : 0,001 à 19 999 ppm, mg/l ou masse molaire
  • Résolution ISE : 0,001, 0,01, 0,1, 1 (automatique)
  • Précision ISE : 0,5 % de la pleine échelle (ion monovalent), 1 % de la pleine échelle (ion divalent)
  • Gamme mV : ± 2000,0mV
  • Résolution mV : 0,1mV
  • Précision mV : ±0,2 mV ou ±0,05 %, selon la valeur la plus élevée
  • Ajustement du décalage mV : Jusqu’à ±150 mV
  • Gamme de conductivité : 0,00µS à 500,0 mS
  • Résolution de la conductivité : 0,01, 0,1µS ; 0,001, 0,01, 0,1 mS
  • Précision de conductivité : ±1 % de la pleine échelle
  • Gamme TDS : 0,00 ppm à 500 ppt (facteur TDS 1,00)
  • Résolution TDS : 0,01, 0,1 ppm ; 0,001, 0,01, 0,1 ppt
  • Précision TDS : ±1 % de la pleine échelle
  • Gamme de salinité : 0 à 80,0 ppt
  • Résolution de la salinité : 0,01, 0,1 ppm ; 0,001, 0,01, 0,1 ppt
  • Précision de la salinité : ±1 % de la pleine échelle
  • Gamme de résistivité : 2,000 ohms à 20,0 MOhm
  • Résolution de résistivité : 0,01, 0,1 Ohm ; 0,001, 0,1 kOhm ; 0,01 MOhm
  • Précision de résistivité : ±1 % de la pleine échelle
  • Plage de températures : De -5°C à +105°C (de 23°F à 221,0°F)
  • Résolution de la température : 0,1°C (0,1°F)
  • Précision de la température : ±0,2°C (±0,3°F)
  • Points d’étalonnage : 1 à 6 points avec reconnaissance automatique des tampons (ABR)
  • Étalonnage de la température ATC : Décalage en incréments de 0,1°C ; plage de décalage : ±5°C (±9°F)
  • Mémoire : 2 000 ensembles de données par ID utilisateur avec horodatage
  • Test automatique : Oui
  • Entrées : BNC, mini-jack ATC, DIN 8 broches (conductivité), terre
  • Puissance requise : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz
  • Dimensions (L x l x H) : 24,6 x 17,3 x 9,9cm (9,7 x 6,8 x 3,9 in)
  • Poids : 1,13kg (2,5 lb)
Applications
Industrie pharmaceutique, biotechnologies, recherche, AQ / CQ, applications industrielles, industrie agroalimentaire, boissons
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC classe A
Prestations de service
3 ans pour l’instrument de mesure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Multiple
FS de ±1 %
± 0,002
± 1 % de la pleine échelle
Automatique (4 points), maximum 1 / plage de mesure, manuel (5 points), maximum 1 / plage de mesure
0,01 à 10
3 à 86400 s
Multiple
pH, mV, conductivité, TDS, salinité, résistivité, température, mV, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature
±2000 mV
3 W à 100 MW sur 4 plages : 0 à 20 kW, 20 à 200 kW, 200 kW à 2 MW, 2 à 100 MW
0,050 ppm à 500 ppt (facteur TDS de 1,00)
0,1/0,01/0,001
Instrument de mesure, bras d’électrode, câbles RS-232 et USB, alimentation 110 / 220 V
Conductimètre / pH-mètre XL200
0,001/0,01/0,1 mS
0,01/0,1 W, 0,001/0,1 kW, 0,01 MW
0,01/0,1 ppm, 0,001/0,01/0,1 ppt
0,1°C
24,6 x 17,3 x 9,9 cm (9,7 x 6,8 x 3,9 po)
24,6 cm
3,89 po
2,5 lb
100/240 V
RS232, USB-A, USB mini-B, RJ45, port pour agitateur (2)
± 0,2 mV
± 1 % de la pleine échelle
± 1 % de la pleine échelle
Jusqu’à 6 préréglés et 5 personnalisés
NIST, ISO, FDA, USDA, EPA
2000
LCD
0 à 500 mS
-2 à 20
0 à 80 ppt
0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 (automatique)
-5°C à +105°C
BNC, ATC
Multiple
0,1 mV
0,01/0,1 ppm, 0,001/0,01/0,1 ppt
±0,2°C
3 ans
9,68 po
17,3 cm
9,9 cm
1,13 kg
50/60 Hz