Learn More
Fisherbrand™ Électrodes combinées avec corps en polymère rempli de liquide accumet™ : sans mercure
Idéales pour les mesures dans les petits récipients ou avec des échantillons de petite taille
Marque: Fisherbrand™ 93X558501
137.71 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Idéales pour les mesures dans les petits récipients ou avec des échantillons de petite taille
Électrodes de pH combinées standard
- Corps en PP robuste—idéal pour une utilisation portative avec les échantillons aqueux
- Le joint de bouchon conserve la membrane humide et prête
- Plage de pH de 0 à 14
- Toutes les électrodes ont des jonctions en céramique poreuse
- Disponibles avec référence Ag/AgCl à jonction simple ou référence Ag/AgCl à double jonction
Spécification
US standard / à broches | |
En PP | |
-5°C à +100°C | |
KCI saturée avec AgCl. KCl | |
Ag/AgCl | |
-5°C à +100°C | |
106 mm | |
10 mm |
Double céramique poreuse | |
0 à 14 | |
Électrode pH combinée | |
Pour les mesures dans des petits récipients ou avec de petits échantillons | |
23° à 212°F | |
4.1 in | |
0.4 in |