Learn More
Fisherbrand™ Électrodes de référence Ag/AgCl avec corps en verre accumet™ - sans mercure
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Électrolyte de référence:
13-620-833
SP138-500
SP138-500 (intérieur) ; SP135-500 (extérieur)
Conditionnement:
1 pièce
Description
Recommandées pour une meilleure stabilité à des températures supérieures et pour une utilisation dans des échantillons fortement basiques
Corps en verre pour une meilleure résistance à un large éventail de solutions
- Plage de températures de fonctionnement allant de 0° à +110°C (32° à 212°F)
- Plage de pH de 0 à 14
- Connecteur à broche de référence standard
- Toutes ont un débit de 8 μl/h
Modèle standard à jonction simple
- Corps en verre de taille standard
- Préremplies avec du 4 M KCl saturé d’AgCl
- Stables à des températures supérieures et avec des échantillons fortement basiques
- Corps en verre de taille standard avec raccord de tubulure de 1 po (25 mm), pratique pour les procédures qui nécessitent un remplissage à distance
- Préremplies avec du 4 M KCl saturé d’AgCl
- Stables à des températures supérieures et avec des échantillons fortement basiques
- Corps en verre de taille standard
- Préremplies avec du sulfate de sodium 1 M pour les titrations d’argent et de chlorure
- Stables à des températures supérieures et avec des échantillons fortement basiques
- Conçu pour les électrodes sélectives d’ions et les mesures du pH sensibles, les titrations et les tests rH
- Le corps interne est prérempli au préalable de 4 M KCl saturé d’AgCl
- Le corps extérieur est conditionné sans électrolyte, de sorte que vous pouvez choisir un électrolyte compatible pour vos échantillons
- Débit : 8 μl/h
- Brevet américain nº 4,390,406
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | Broche |
| Jonction | Simple |
| Matériau | Verre |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 100°C |
| Type | Électrodes de référence Ag / AgCl |
| Électrode | Électrodes indicatrices suggérées : 13-620-122 |
| Type de solution de remplissage | 4mol/l de KCl avec AgCl |
| À utiliser avec (application) | Recommandées pour une meilleure stabilité à des températures supérieures et pour une utilisation dans des échantillons fortement basiques |
| Référence interne | Ag/AgCl |
| Afficher plus |