Learn More
Fisherbrand™ Électrodes de référence Ag/AgCl avec corps en verre accumet™ - sans mercure
Recommandées pour une meilleure stabilité à des températures supérieures et pour une utilisation dans des échantillons fortement basiques
Marque:  Fisherbrand™ 93X218928
Description
Recommandées pour une meilleure stabilité à des températures supérieures et pour une utilisation dans des échantillons fortement basiques
Corps en verre pour une meilleure résistance à un large éventail de solutions
  • Plage de températures de fonctionnement allant de 0° à +110°C (32° à 212°F)
  • Plage de pH de 0 à 14
  • Connecteur à broche de référence standard
  • Toutes ont un débit de 8 μl/h
Modèle standard à jonction simple
  • Corps en verre de taille standard
  • Préremplies avec du 4 M KCl saturé d’AgCl
  • Stables à des températures supérieures et avec des échantillons fortement basiques
Modèle à bras latéral à jonction simple
  • Corps en verre de taille standard avec raccord de tubulure de 1 po (25 mm), pratique pour les procédures qui nécessitent un remplissage à distance
  • Préremplies avec du 4 M KCl saturé d’AgCl
  • Stables à des températures supérieures et avec des échantillons fortement basiques
Modèle de titration argent / chlorure à jonction simple
  • Corps en verre de taille standard
  • Préremplies avec du sulfate de sodium 1 M pour les titrations d’argent et de chlorure
  • Stables à des températures supérieures et avec des échantillons fortement basiques
Modèle à jonction double
  • Conçu pour les électrodes sélectives d’ions et les mesures du pH sensibles, les titrations et les tests rH
  • Le corps interne est prérempli au préalable de 4 M KCl saturé d’AgCl
  • Le corps extérieur est conditionné sans électrolyte, de sorte que vous pouvez choisir un électrolyte compatible pour vos échantillons
  • Débit : 8 μl/h
  • Brevet américain nº 4,390,406
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Broche
Verre
0°C à 100°C
Électrodes indicatrices suggérées : 13-620-122, 13-620-520, 13-620-521, 13-620-518, 13-620-519, 13-620-500, 13-620-501
Recommandées pour une meilleure stabilité à des températures supérieures et pour une utilisation dans des échantillons fortement basiques
Référence Ag/AgCl haute température double jonction
32°F à 212°F
106 mm
Double
0 à 14
Électrodes de référence Ag / AgCl
4mol/l de KCl avec AgCl
Ag/AgCl
SP138-500 (intérieur) ; SP135-500 (extérieur)
0°C à 100°C
12 mm