Learn More
Fisherbrand™ pH-mètre de paillasse accumet™ AE150
Code produit. 15534693 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type:
Jeu 3 en 1
Kit bio
Kit d’enseignement
Kit standard
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15534693
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Électrode de pH à jonction double, sonde de température et support
Il offre les fonctions essentielles nécessaires aux mesures de pH de routine, sans fonctions ni processus compliqués, le tout à un prix abordable.
Conçu pour les mesures de pH de routine en laboratoire, ce pH-mètre offre une grande simplicité d’utilisation – il permet également de stocker les ensembles de données dans une mémoire non volatile et dispose d’un support pour électrodes pouvant être fixé sur l’instrument de mesure. Les pH-mètres accumet AE150 offrent une mesure et un enregistrement efficaces des échantillons grâce à des options d’affichage flexibles pour afficher simultanément le pH et la température ou les mV et la température.
  • Étalonnage du pH en un à cinq points
  • Reconnaissance automatique du tampon avec deux ensembles de tampons de pH
  • Affichage de la pente et du décalage du pH
  • Étalonnage de mV en un point
  • Étalonnage de la sonde de compensation automatique de la température en un point
  • Compensation thermique automatique ou manuelle
  • Icône Ready (Prêt) pour indiquer la stabilité de la mesure
  • Icône d’état de l’électrode pour indiquer l’état
  • Stockage de 100 ensembles de données avec une mémoire non volatile
Garantie
3 ans pour l’instrument de mesure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Électrode de pH à jonction double 15593633, sonde de température 15583633 et support
Précision (mV) ± 0,2 mV (±199,9 mV), ±2 mV au-delà de ±200 mV
Sorties Enregistreur (± 2 000 mV)
Gamme (pH) 0 à 14
Résolution (pH) 0.01
Gamme (mV) ± 1999
Résolution (mV) 0.1 mV (± 199.9 mV) ; 1 mV au-delà de ± 200 mV
Calibration Points États-Unis : pH 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 ; NIST : pH 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45
Plage de températures (métrique) 0,0°C à 100,0°C
Résolution (température) 0,1°C
Étalonnage de la sonde de température Compensation par incréments de 0.1°C ; Plage de compensation : ± 5°C
Mémoire 100 jeux de données
Entrées BNC, fiche phono 2.5 mm, broche (électrode de référence), terre
Garantie Garantie de 3 ans pour l’instrument de mesure
Compensation thermique Automatique ou manuelle (0 à 100°C)
Type Kit bio
Alimentation électrique Adaptateur CA / CC 9 V (110/220 VCA, 50/60 Hz)