Learn More
Fisherbrand™ Sonde de température ATC accumet™ série AE
Les sondes de température à ATC Fisher Scientific™ accumet™ de la série AE sont adaptées au pH-mètre accumet AE150 pour des mesures de pH de routine à un prix abordable.
Marque: Fisherbrand™ 13-620-21
45.01 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les sondes de température à ATC Fisher Scientific™ accumet™ de la série AE sont adaptées au pH-mètre accumet AE150 pour des mesures de pH de routine à un prix abordable.
Caractéristiques du produit :- Sonde de compensation automatique de la température
- Corps en acier inox durable
- Corps de 90 mm ou 120 mm de long
- Connecteur à fiche phono de 2.5 mm
- Câble de 1 mètre
Prestations de service
6 mois
Spécification
pH-mètre 13-636-AE150 accumet AE150 | |
0°C à 100°C | |
120 mm |
0° à 100°C | |
Sonde de température |
Vidéos
-
Fisherbrand accumet AE150 benchtop pH meter
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%