Learn More
Fisherbrand™ Cartouche AccuDuo
Garantit une qualité optimale de l’eau finale produite. Les cartouches AccuDuo Fisher Scientific™ assurent une filtration sur deux colonnes pour les systèmes d’eau Accu20 , Accu100 et Accu500.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.60200kg
Code produit. 15449719
  • 358.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-01-2025
Description
  • Comprend deux jeux de cartouches de purification à deux colonnes
  • Les cartouches fonctionnent de manière séquentielle pour garantir l’élimination complète des ions et des matières organiques de l’eau
Spécification
Spécification
Accu20
P Pack
Une eau ultra-pure pour vos applications de laboratoire critiques