Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Accucore™ PREP XL C18
Code produit. 16358616 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
8 mm
20 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
10 mm
20 mm
Format de colonne:
Colonne préparative, standard
Pré-colonne
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16358616
Marque: Thermo Scientific™ 74104029023A
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Bénéficiez d’une rétention optimale d’une large gamme d’analytes apolaires dans plusieurs applications avec les particules à noyau solide Accucore XL C18.
Développez les méthodes HPLC classiques pour vos besoins de mise à l’échelle de la purification avec les colonnes HPLC préparatives Thermo Scientific™ Accucore™ XL C18. Les particules robustes à noyau solide de 4 μm assurent une grande efficacité dans les limites imposées de basse pression. Le taux de greffage élevé fournit une rétention optimale d’une large gamme d’analytes apolaires dans de nombreuses applications. Nos colonnes sont disponibles dans une large gamme de dimensions ; une option est proposée pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit uniforme.
Sélectivité optimale pour les composés apolaires
  • Mécanisme d’interaction hydrophobe.
  • Sélectivité C18 (USP L1)
Haute efficacité de séparation pour une meilleure résolution et une sensibilité optimisée
  • Les particules de 4 μm à technologie Core Enhanced et la répartition granulométrique étroite réduisent l’élargissement de bande et améliorent l’efficacité de la séparation pour les méthodes HPLC classiques.
  • Le revêtement de surface dense en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic.
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
  • Conçu pour des applications standard, robustes et de conditionnement professionnel, conçu pour fournir des produits polyvalents à utilisation courante.
  • Matériel fileté standard pour colonne de diamètre interne < 40 mm.
  • Matériel à bride standard pour colonne de dia. int. ≥ 40 mm.
  • Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
  • Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours étanche.
  • Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm d’épaisseur
Les protections préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos colonnes de protection préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de protection préparative.
Commandes spécifiques au client
  • Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
  • Veuillez contacter le service client pour des commandes spécifiques au client.
  • Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Pré-colonne
Diamètre (métrique) 20 mm
À utiliser avec La colonne de protection nécessite l’utilisation d’un support de protection préparative, 889-020
Longueur (métrique) 20 mm
Pression max. 4300 psi (295 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 9
Porosité 80 Å
Surface spécifique 90 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Matériau de remplissage Silice sphérique, à noyau solide, ultra-pure
Taux de carbone 7 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse