Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes UHPLC Accucore™ Vanquish™ C18+, 1,5 μm
BIOPHARMA
Code produit. 15418060 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15418060
Marque: Thermo Scientific™ 27101102130
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les particules à noyau solide de 1,5 μm de ces colonnes avec le système UHPLC Vanquish pour des analyses uniques à haute efficacité et haute résolution.
Choisissez les colonnes UHPLC Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+, contenant des particules à noyau solide de 1,5 μm efficaces à utiliser avec le système UHPLC Thermo Scientific™ Vanquish™. Reposant sur la Core Enhanced Technology™ de pointe, cette colonne de particules de moins de 2 μm nouvelle génération a des trajets de diffusion ultra-courts, pour des séparations hautement efficaces. Cette efficacité élevée permet une séparation rapide et la résolution de mélanges complexes. Associées aux systèmes Vanquish, ces colonnes fournissent plus de résultats avec une amélioration des séparations, ce qui optimise les flux de travaux et la productivité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
Débit 0,1 à 0,6 ml/min
À utiliser avec UHPLC
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 21756 psi (1500 bars)
Forme des particules Noyau solide sphérique
Granulométrie 1,5 μm
pH 2 à 9
Porosité 80 Å
Surface spécifique 110 m²/g
Température 70°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Gamme de produits Accucore
Matériau de remplissage Silice sphérique, à noyau solide, ultra-pure
Taux de carbone 6,50 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Technique Bio-LC