Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Accucore™ C18
Utilisez cette colonne, avec son noyau solide spécialement conçu, pour une large gamme d’analytes apolaires dans de nombreuses applications.
Marque: Thermo Scientific™ 17126-012105
461.93 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21828" pour bénéficier de cette offre.
Description
Obtenez des séparations rapides à haute résolution et avec de faibles pertes de charge grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Accucore™ C18. Les particules à noyau solide de 2,6 μm, d’une grande robustesse, garantissent une haute efficacité et permettent la compatibilité avec les plateformes HPLC et UHPLC. Le taux de greffage élevé fournit une rétention optimale pour une large gamme d’analytes apolaires dans de nombreuses applications. La technologie de greffage robuste et les procédures de remplissage automatisé garantissent à ces colonnes une excellente reproductibilité et une longue durée de vie.
Sélectivité optimale pour les composés apolaires- Mécanisme d’interaction hydrophobe
- Les particules de 2,6 µm reposant sur la Core Enhanced Technology permettent un fonctionnement à des débits élevés, sans générer de pertes de charge excessives.
- L’utilisation de particules de 2,6 µm à noyau solide et la répartition des particules réduisent l’élargissement de bande et améliorent l’efficacité des séparations.
- La couverture de surface élevée en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic.
- Les particules de 2,6 µm à noyau solide permettent d’obtenir une perte de charge moindre par rapport aux particules UHPLC de moins de 2 µm
- Compatibles avec les instruments HPLC et les plateformes UHPLC classiques
- Technologie de greffage avancée
- Procédure de remplissage automatisé
Spécification
Cartouche de garde, 4/boîte | |
Support Uniguard à raccord direct et indépendant | |
14500 psi (1000 bars) | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70°C | |
C18 | |
Silice sphérique, à noyau solide, ultra-pure | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
2,1 mm | |
10 mm | |
Noyau solide sphérique | |
1 à 11 | |
130 m²/g | |
L1 | |
Accucore | |
9 % | |