Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Accucore™ C18
Utilisez cette colonne, avec son noyau solide spécialement conçu, pour une large gamme d’analytes apolaires dans de nombreuses applications.
Marque: Thermo Scientific™ 17126-034630
510.35 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21828" pour bénéficier de cette offre.
Description
Obtenez des séparations rapides à haute résolution et avec de faibles pertes de charge grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Accucore™ C18. Les particules à noyau solide de 2,6 μm, d’une grande robustesse, garantissent une haute efficacité et permettent la compatibilité avec les plateformes HPLC et UHPLC. Le taux de greffage élevé fournit une rétention optimale pour une large gamme d’analytes apolaires dans de nombreuses applications. La technologie de greffage robuste et les procédures de remplissage automatisé garantissent à ces colonnes une excellente reproductibilité et une longue durée de vie.
- Séparations rapides, de résolution et de sensibilité excellentes.
- Une UHPLC n'est pas nécessaire car les pertes de charge sont moindres
- Rétention optimale des composés apolaires
- Mécanisme d'interaction hydrophobe
- Sépare une vaste gamme d'analytes
Spécification
Colonne analytique | |
1,8 ml/min | |
30 mm | |
Noyau solide sphérique | |
1 à 11 | |
130 m²/g | |
L1 | |
Particules à noyau solide | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
4,6 mm | |
HPLC | |
8700 psi (600 bars) | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70°C | |
Accucore C18 | |
9% | |