Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Accucore™ RP-MS
Code produit. 11377531 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 11377531
Marque: Thermo Scientific™ 17626153030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez une excellente combinaison de vitesse et de qualité de séparation à l’aide de ces colonnes à noyau solide optimisées pour les méthodes LC-MS et UHPLC-MS.
Optimisées pour la détection par MS, les colonnes LC Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS offrent une excellente combinaison de vitesse et de qualité de séparation.
Basées sur la technologie Core Enhanced, les colonnes Accucore— fournissent des séparations rapides et de haute résolution sans les pertes de charge élevées générées par les particules de moins de 2 μm.
  • Séparations rapides, de résolution et de sensibilité excellentes.
  • L’UHPLC n’est pas nécessaire car les pertes de charge sont moindres
  • Optimisées pour la détection par MS
  • Excellentes formes de pic
  • Excellente combinaison de vitesse et d’efficacité
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonnes sur mesure sont disponibles. Veuillez contacter votre service clientèle local pour obtenir de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 3 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 14500 psi (1000 bars)
Forme des particules Noyau solide sphérique
Granulométrie 2,6 μm
pH 2 à 9
Porosité 80 Å
Surface spécifique 130 m²/g
Température 60°C
Type d’USP S/O
Phase stationnaire Exclusif
Gamme de produits Accucore
Matériau de remplissage Silice sphérique, à noyau solide, ultra-pure
Taux de carbone 7 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse