Learn More
Invitrogen™ Microbilles de comptage AccuCheck
Code produit. 10110533
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10110533
Marque: Invitrogen™ PCB100
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Microbilles de comptage AccuCheck
Les microbilles de numération AccuCheck représentent une méthode à plateforme unique efficace pour les comptages du nombre absolu de cellules qui associe les avantages de l’immunophénotypage par cytométrie de flux directe à l’aide de deux microbilles fluorescentes différentes (microbilles A et B). Ces deux fluorosphères sont utilisées comme étalon interne double pour le calcul du volume sanguin. Un volume connu de microbilles de numération AccuCheck est ajouté au même volume connu de sang coloré au cours d’une technique de lyse sans lavage. Les microbilles sont comptées avec les cellules. Étant donné que la concentration des microbilles est connue, le nombre de cellules par microlitre (le nombre absolu) est obtenu en calculant le nombre de cellules comptées par rapport au nombre total d’événements de microbilles fluorescentes. Le nombre de cellules est ensuite multiplié par le nombre de fluorosphères totales par unité de volume. Comme le système de microbilles de numération AccuCheck contient deux fluorosphères différentes en proportion connue, nous pouvons d’abord garantir la précision du dosage en vérifiant la proportion des deux types de microbilles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 6,36 μm, 6,4 μm
Contenu et stockage Contient 1 flacon de microbilles de comptage AccuCheck (10 ml). Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
Émission 488 et 633 / 635
Format Solution
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Nbre de tests 100 tests
Quantité 10 ml
Méthode de détection Fluorescent
Gamme de longueur d’onde d’excitation Microbille A : 488 / 575 à 585 nm, microbille B : 635 / 660 à 680 nm
Conditions d’expédition Glace humide
Type de produit Microbilles de numération cellulaire