Learn More
Fisherbrand™ Système d’eau ultrapure ACCU20
Code produit. p-6927022 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type:
Système d’eau ultra-pure ACCU20
Système d’eau ultra-pure UV ACCU20
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15489689
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fisherbrand™ Système de production d’eau ultra-pure Accu20 utilisé pour produire de l’eau ultrapure de type I et de l’eau RO à la demande directement à partir de l’eau du robinet.
  • Le système compact permet de produire facilement de l’eau ultra-pure ou de l’eau RO à la demande directement à partir de l’eau du robinet sans filtres de pré-traitement supplémentaires
  • Equipé d’une boîte de cartouches de protection AccuDuo P Pack et d’une cartouche d’ultra-purification AccuDuo U Pack à deux colonnes pour garantir une qualité optimale de l’eau produite finale
  • Aucun réservoir de stockage externe n’est requis, ce qui élimine le risque de dégradation de l’eau par des contaminants provenant du récipient ou de la tubulure
  • Le système entièrement automatique, contrôlé et maintenu, contient des cycles de nettoyage automatiques et des fonctions d’auto-maintenance pour la membrane RO, ce qui augmente la durée de vie et l’efficacité des membranes RO ainsi que des cartouches
  • La recirculation horaire automatique du système en boucle empêche la croissance bactérienne et maintient en maintenance la pureté de l’eau
  • L’état du système et les principaux paramètres de qualité sont clairement affichés sur un grand écran LCD pour faciliter la surveillance des performances du système
Applications :
  • Préparation de phase mobile HPLC
  • Préparation de solutions à blanc de réactifs
  • En tant que diluant d’échantillon pour GC, HPLC, AA, ICP-MS et autres techniques analytiques
  • Préparation de tampons et de milieux de culture pour la culture de cellules de mammifères
  • Préparation de réactifs de biologie moléculaire, etc.
Certifications
Respecte ou excède les normes d’eau ASTM, CLSI, CAP et ISO de type I
Spécification
Conductivité Eau RO à 25°C : Généralement < 20 μS/cm
Contenu bactérien < 0,1 CFU/ml (avec un filtre final de 0,2 μm ou une cartouche d’ultrafiltration terminale)
Débit Eau RO (à 25°C) : > 0,5 L/min ; Eau ultra-pure (type I) (à 25°°C) : > 0,5 L/min
Résistivité 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring <10 ppb (<5 ppb avec lampe UV à double longueur d’onde)
Type Système d’eau ultra-pure ACCU20
Pression de l’alimentation en eau 15 à 90 psig (1 à 6 bars)
Modèle Accu20
Granulométrie < 1/ml (avec filtre final de 0,2 μm ou cartouche d’ultrafiltration terminale)
Plage de températures (métrique) 5°C à 45°C
Longueur (impériale) 76,2 in
Longueur (métrique) 30 cm
Hauteur (impériale) 18,8 in
Hauteur (métrique) 48 cm
Profondeur (impériale) 20 in
Profondeur (métrique) 51 cm