Learn More
BRAND™ Membrane Filters
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
3 μm
Quantité:
10/Pk.
Chaque
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
Les accessoires pour contrôleur de pipettes BrandTech™ accu-jet™ pro disponibles pour la commande comprennent :
- Stérile Filtres à membrane de rechange de 0,2 μm
- Non stérile Filtres à membrane de rechange de 0,2 μm
- Adaptateur en silicone avec soupape anti-retour en PTFE
- Chargeur, 240 V, 60 Hz
- Batterie NiMH pour une utilisation sans fil et sans connexion.
- Support mural pour économiser de l’espace.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | accu-jet S |
| Porosité | 0,2 μm |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Filtre à pipette stérile |
| Type de filtre | PTFE |
| À utiliser avec (application) | Reduces cross-contamination, protects against over aspiration and allows pipetting to Class A tolerances |
| À utiliser avec (équipement) | Contrôleur de pipette Accu-jet™ pro |
| Quantité | Chaque |