Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes UHPLC Acclaim™ VANQUISH™ C18
Code produit. p-6827103 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15622747
Marque: Thermo Scientific™ 071399V
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez pour les applications à haute pression, telles que les capacités de pression étendue du système UHPLC Vanquish, pour une plus grande puissance de séparation, de vitesse et de débit.
Obtenez encore plus de puissance de séparation, de vitesse et de débit en utilisant les colonnes UHPLC Thermo Scientific™ Acclaim™ VANQUISH™ C18. Ces colonnes en phase inverse ont été développées en conjonction avec le système UHPLC Vanquish pour tirer parti des capacités de pression étendues et de la robustesse du système. Le résultat est un nouveau niveau de séparation, de vitesse et de débit qui permet de relever les défis analytiques de la chromatographie en phase liquide (CL) et des analyses LC-MS.
Des séparations puissantes
Afin de satisfaire aux exigences des différentes applications UHPLC, la gamme étendue de colonnes UHPLC Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ et Acclaim VANQUISH offre un plus large éventail d’options de sélectivité et de formats. Elles offrent :
  • De meilleures séparations : leur efficacité élevée permet la séparation de mélanges très complexes
  • Plus de résultats : une haute efficacité à des débits élevés
  • Des interactions simplifiées : une solution de flux de travaux transparente pour des séparations simples et faciles
  • Des capacités plus larges : vaste gamme de sélectivités et de formats de colonnes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
À utiliser avec LC-MS
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 21756 psi (1500 bars)
Granulométrie 2,2 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 300 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Gamme de produits Acclaim
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 18 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Technique Bio-LC