Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes LC Acclaim™ Trinity Q1
Utilisez-les pour séparer les herbicides diquat et paraquat.
Marque: Thermo Scientific™ 083244
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.00500kg
Description
Séparez simultanément les herbicides diquat et paraquat avec les colonnes LC Thermo ScientificTM AcclaimTM Trinity Q1. Ces colonnes à trois modes (WCX, WAX, RP) offrent des analyses de traces inégalées, à haute résolution et à haut débit grâce aux méthodes LC-MS/MS et LC-UV. La phase stationnaire, qui repose sur la technologie Nanopolymer Silica Hybrid (NSH), offre plusieurs mécanismes de rétention, notamment la phase inverse, l’échange d’anions et l’échange de cations, pour une flexibilité maximale dans la mise au point de méthodes. Optimisez facilement la sélectivité afin d’accélérer les séparations chromatographiques et d’augmenter la productivité.
Performances supérieures pour les analyses diquat et paraquat- Séparation spatiale distinctive des régions d’échange d’anions et d’échange de cations pour des performances chromatographiques inégalées
- Sélectivité réglable par concentration du tampon en phase mobile, pH et teneur en solvant
- Séparation rapide des analytes ionisables et ioniques hydrophiles sans réactif à paire d’ions
- Sélectivité idéale pour la séparation simultanée d’analytes basiques, neutres et acides
- Compatibilité avec la détection par spectrométrie de masse, qui améliore significativement la sensibilité et fournit en même temps des données conformationnelles
- Disponibles en taille des particules de 3,0 μm, diamètres de 2,1 et 3,0 mm et longueur de 50 mm
À propos de la gamme de colonnes HPLC de spécialité Acclaim
Les colonnes de spécialité Acclaim ont été développées, fabriquées et testées pour répondre aux besoins de séparation d’applications spécifiques. Ces colonnes reposent sur une chimie novatrice et unique pour une résolution supérieure et une utilisation aisée.
- Testées pour garantir des séparations uniformes
- Sélectivité idéale pour la séparation d’analytes cibles spécifiques
- Excellentes formes de pic
- Performances testées pour garantir des séparations chromatographiques spécifiques de grande qualité et très fiables
Spécification
2,5 à 7,5 | |
10 mm | |
100 m2/g | |
2,1 mm | |
40°C | |
Spécialisée / Spécifique à une application | |
Acclaim |
5 μm | |
300 Å | |
6000 psi | |
2,1 mm | |
Cartouche de protection, 2/boîte | |