Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ Trinity P2
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Séparez les contre-ions pharmaceutiques, y compris les cations ou les anions monovalents et divalents, avec les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P2. La technologie de colonne innovante en mode mixte fournit les fonctionnalités d’interaction hydrophile, HILIC, d’échange d’anions et d’échange de cations pour le développement de méthodes flexibles. Utilisez la colonne LC Acclaim Trinity P2 pour compléter la colonne LC Acclaim Trinity P1, qui sépare simultanément les substances pharmaceutiques et leurs contre-ions, afin de fournir une solution complète d’analyse pharmaceutique des contre-ions par HPLC.
Grande sélectivité pour l’analyse des contre-ions
- Faible bleeding des colonnes ; compatibles avec la spectrométrie de masse (MS) et la détection d’aérosols chargés (CAD)
- Stables hydrolytiquement
- Haute efficacité
- Disponibles en taille des particules de 3,0 μm, diamètres de 2,1 et 3,0 mm et longueurs de 50 et 100 mm
À propos de la gamme de colonnes HPLC de spécialité Acclaim
Les colonnes de spécialité Acclaim ont été développées, fabriquées et testées pour répondre aux besoins de séparation d’applications spécifiques. Ces colonnes reposent sur une chimie novatrice et unique pour une résolution supérieure et une utilisation aisée.
- Testées pour garantir des séparations uniformes
- Sélectivité idéale pour la séparation d’analytes cibles spécifiques
- Excellentes formes de pic
- Performances testées pour garantir des séparations chromatographiques spécifiques de grande qualité et très fiables
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Cartouche de protection, 2/boîte |
| Diamètre (métrique) | 3 mm |
| Débit | 0,30 à 0,90 ml/min |
| Longueur (métrique) | 10 mm |
| Pression max. | 6000 psi (415 bars) |
| Compatibilité de phase mobile | Phase mobile aqueuse de 0 à 100 % |
| Forme des particules | Silice sphérique |
| Granulométrie | 3 μm |
| pH | 2,5 à 7 |
| Porosité | 300 Å |
| Afficher plus |