Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ Trinity P2
Code produit. 15112909 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
100 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 15112909
Marque: Thermo Scientific™ 085432
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces colonnes en mode mixte pour séparer les cations ou anions multivalents et les produits pharmaceutiques.
Séparez les contre-ions pharmaceutiques, y compris les cations ou les anions monovalents et divalents, avec les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P2. La technologie de colonne innovante en mode mixte fournit les fonctionnalités d’interaction hydrophile, HILIC, d’échange d’anions et d’échange de cations pour le développement de méthodes flexibles. Utilisez la colonne LC Acclaim Trinity P2 pour compléter la colonne LC Acclaim Trinity P1, qui sépare simultanément les substances pharmaceutiques et leurs contre-ions, afin de fournir une solution complète d’analyse pharmaceutique des contre-ions par HPLC.
La phase stationnaire Acclaim Trinity P2, qui repose sur la technologie Nanopolymer Silica Hybrid (NSH), se compose de particules de silice sphériques, poreuses et de haute pureté recouvertes de particules de nanopolymère chargées. La chimie de surface unique comprend des microbilles de silice avec une zone à pore interne modifiée avec une couche organique liée de façon covalente, ce qui permet une rétention par échange de cations. La surface à pore externe est modifiée avec des microbilles de nanopolymère pour échange d’anions. Cette chimie assure la séparation spatiale des régions d’échange d’anions et d’échange de cations.
Grande sélectivité pour l’analyse des contre-ions
  • Faible bleeding des colonnes ; compatibles avec la spectrométrie de masse (MS) et la détection d’aérosols chargés (CAD)
  • Stables hydrolytiquement
  • Haute efficacité
  • Disponibles en taille des particules de 3,0 μm, diamètres de 2,1 et 3,0 mm et longueurs de 50 et 100 mm
À propos de la gamme de colonnes HPLC de spécialité Acclaim
Les colonnes de spécialité Acclaim ont été développées, fabriquées et testées pour répondre aux besoins de séparation d’applications spécifiques. Ces colonnes reposent sur une chimie novatrice et unique pour une résolution supérieure et une utilisation aisée.
  • Testées pour garantir des séparations uniformes
  • Sélectivité idéale pour la séparation d’analytes cibles spécifiques
  • Excellentes formes de pic
  • Performances testées pour garantir des séparations chromatographiques spécifiques de grande qualité et très fiables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
Débit 0,15 à 0,45 ml/min
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 6000 psi (415 bars)
Compatibilité de phase mobile Phase mobile aqueuse de 0 à 100 %
Forme des particules Silice sphérique
Granulométrie 3 μm
pH 2,5 à 7
Porosité 300 Å
Quantité Chaque
Solvants Compatibles avec la plupart des solvants organiques HPLC courants, à l’exception des alcools
Surface spécifique 100 m²/g
Température 45°C
Phase stationnaire Silice sphérique, nanopolymère, hybride
Gamme de produits Acclaim
Matériau de remplissage Silice sphérique, nanopolymère, hybride
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” Exclusif
Phase HILIC et échange d’ions
Type Colonne analytique
Concept écologique Responsibly packaged