Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ Surfactant
À utiliser pour une séparation exceptionnelle des surfactants anioniques, non ioniques et cationiques avec les détecteurs ELSD et RI.
Marque: Thermo Scientific™ 069701
Description
Obtenez une excellente séparation pour toutes les classes de surfactants avec les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfactant. Ces colonnes à base de silice, très efficaces, fournissent une résolution et un débit excellents pour les séparations HPLC avec une détection évaporative à diffusion de lumière (ELSD), par UV-Vis ou par indice de réfraction (RI). Cette nouvelle chimie de surface crée une polarité unique qui améliore significativement la résolution des oligomères de surfactants éthoxylés par rapport aux colonnes C18 classiques.
Performance inégalée pour la séparation d’une large gamme de surfactants
- Sélectivité idéale pour la séparation de surfactants anioniques, non ioniques, cationiques et amphotères
- Résistantes au démouillage en présence de conditions de phases mobiles fortement aqueuses
- Retient les composés hautement hydrophiles, tels que les hydrotropes
- Excellentes formes de pic, en particulier pour les surfactants cationiques
- Séparations robustes dans un large éventail de conditions
- Disponibles en granulométries de 3,0 et 5,0 μm, diamètres de 2,1, 3,0 et 4,6 mm et longueurs de 150 et 250 mm
- Testées pour garantir des séparations uniformes
- Sélectivité idéale pour la séparation d’analytes cibles spécifiques
- Excellentes formes de pic
- Performances testées pour garantir des séparations chromatographiques spécifiques de grande qualité et très fiables
Spécification
Cartouche de protection, 2/boîte | |
10 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
300 m²/g | |
S/O | |
Acclaim | |
12 % | |
Oui |
4,6 mm | |
6000 psi (415 bars) | |
2,5 à 7,5 | |
Pack of 2 | |
60°C | |
Exclusif | |
Silice | |
De spécialité/spécifique à une application |