Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC de chromatographie d’exclusion stérique Acclaim™ SEC-300
Code produit. 15178744 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
33 mm
150 mm
300 mm
Diamètre (métrique):
4,6 mm
7,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15178744
Marque: Thermo Scientific™ 079725
Séparez les polymères hydrosolubles et les oligomères grâce à la gamme de colonnes de chromatographie d’exclusion stérique haute performance Acclaim à base de résine.
Séparez les polymères et les oligomères hydrosolubles grâce aux colonnes HPLC de chromatographie d’exclusion stérique Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-300. Ces colonnes de chromatographie d’exclusion permettent de couvrir la plage de poids moléculaire suivante : 5 μm, 300 Å. L’association d’une résine exclusive mono-dispersée multi-pores hydrophile et de particules de petite taille offre une résolution élevée et une bonne linéarité de la courbe d’étalonnage, sans point d’inflexion, ce qui permet de bénéficier d’analyses fiables et précises de toute une variété de polymères hydrosolubles.
La colonne Acclaim SEC-300 est étalonnée de 100 à 50 000 daltons et offre une bonne résolution pour les polymères ou les oligomères de faible poids moléculaire.
Analyse haute performance de polymères hydrosolubles
  • Analyse haute résolution à consommation de solvants réduite, disponible en 4,6 x 300 mm
  • Le greffage de surface permet d’obtenir un bleeding faible et optimise la compatibilité avec les détecteurs d’aérosols chargés UV, IR, MS, ELSD et Thermo Scientific Dionex™ Corona™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 7,8 mm
Débit 1 ml/min
Longueur (métrique) 300 mm
Pression max. 1200 psi (80 bars)
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 12
Porosité 300 Å
Quantité Chaque
Température 60°C
Type d’USP S/O
Phase stationnaire Exclusif
Gamme de produits Acclaim
Matériau de remplissage Polymère sphérique, entièrement poreux
Type de colonne Exclusion stérique
“End-capped” Oui
Phase Exclusion stérique
Technique Bio-LC
Concept écologique Responsibly packaged