Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ WCX-1 mode mixte
Séparez les molécules cationiques grâce au contrôle de sélectivité réglable puissant à l’aide de cette colonne LC à échange cationique faible en phase inverse en mode mixte.
Marque: Thermo Scientific™ 068371
Description
Séparez les molécules cationiques avec un contrôle de sélectivité réglable puissant à l’aide des colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed Mode WCX-1. La phase stationnaire à base de silice comporte une chaîne alkyle hydrophobe avec une extrémité carboxyle qui fournit à la fois des propriétés hydrophobes en phase inverse et des propriétés d’échange de cations faibles. Ce mécanisme de séparation multimode permet une séparation simultanée des composés basiques et neutres. En réglant indépendamment ou simultanément la force ionique de la phase mobile, le pH et le modificateur organique, vous pouvez contrôler la sélectivité des composés ionisables et neutres.
Retiennent et séparent les molécules basiques hautement hydrophiles à hautement hydrophobes- Mécanisme de rétention multimode : modes phase inverse, échange cationique faible, exclusion d’anions et HILIC
- Sélectivité complémentaire aux colonnes C18 en phase inverse
- Colonne primaire efficace pour une variété d’analytes basiques ; colonne également idéale pour le développement de méthodes secondaires
- Polyvalentes dans les applications nécessitant différentes sélectivités
- Formes de pics symétriques et excellente efficacité
- Stables pour un pH compris entre 2,5 et 7,5
- Disponibles en granulométries de 3 et 5 μm et diamètre moyen de pore de 120 Å
Spécification
Colonne analytique | |
0,1 à 0,6 ml/min | |
5800 psi (400 bars) | |
2,5 à 7 | |
Each | |
50°C | |
Chaîne d’alkyle hydrophobe avec une terminaison carboxyle | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
Exclusif |
2,1 mm | |
150 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
300 m²/g | |
L85 | |
Acclaim | |
Mode mixte | |
Phase inverse, échange d’ions, exclusion d’ions, HILIC |