Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC Acclaim™ Carbonyl C18 spécialisées / spécifiques à une application, 5 μm, 4,6 mm x 250 mm
Format de colonne : Colonne analytique ; Taille de pores : 120 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Thermo Scientific™ 083214
Description
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbonyl C18 pour réaliser des séparations à haute résolution et à cadence élevée des dérivés dinitrophénylhydrazine (DNPH) d’aldéhydes et de cétones. Cette colonne pour phase inverse et à base de silice assure une sélectivité et une résolution de ligne de base des dérivés DNPH excellentes, réglementées par différentes méthodes officielles, notamment EPA 554, EPA 8315, EPA 1667, EPA TO-11 des États-Unis et CARB 1004.
Performances supérieures pour les analyses difficiles de cétones et d’aldéhydes
- Séparations à haute efficacité pour des performances U-HPLC excellentes
- Colonnes robustes avec une bonne reproductibilité de lot à lot
- Méthodes robustes qui ont fait leurs preuves
Grande variété de dimensions de colonne pour répondre à vos besoins d’analyse
- Granulométrie de 2, 3 et 5 µm ; les granulométries plus faibles offrent une meilleure efficacité maximale pour des analyses rapides
- Diamètres de 2,1, 3,0 et 4,6 mm ; les colonnes de petit diamètre (2,1 et 3,0 mm) consomment moins de solvants et produisent moins de déchets chimiques
- Longueurs disponibles : 100, 150 et 250 mm
Pour les applications à cadence élevée, utilisez le format de colonne 2,1 × 100 mm associé à une grande vitesse linéaire. Lorsqu’une puissance haute résolution est nécessaire, utilisez une colonne plus longue (2,1 × 150 mm) à une vitesse linéaire optimale ; vous obtiendrez également une meilleure résolution.
À propos de la gamme de colonnes HPLC Acclaim Specialty
Les colonnes Acclaim spécialisées ont été développées, fabriquées et testées pour répondre aux besoins de séparation d’applications spécifiques. Ces colonnes, qui reposent sur des chimies novatrices et uniques, offrent une résolution supérieure et sont très simples d’utilisation.
- Testée pour garantir des séparations homogènes
- Sélectivité idéale pour la séparation d’analytes cibles spécifiques
- Excellentes formes de pic
- Performances testées pour garantir des séparations chromatographiques spécifiques de grande qualité et très fiables
Spécification
Colonne analytique | |
250 mm | |
Sphérique | |
2,5 à 7,5 | |
300 m²/g | |
Carbonyle C18 | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
Oui | |
Colonne analytique |
4,6 mm | |
5800 psi (400 bars) | |
5 μm | |
120 Å | |
50°C | |
Acclaim | |
Spécialisée / Spécifique à une application | |
Phase inverse |